Få mere at vide
9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16-beta-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2’-[4’-chloro-5’-ethylfuran-3’(2’H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 448.1817 |
| Procent renhed | >95% |