missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9a-Chloro-9-desfluoro Halobetasol 17-Propionate, TRC

Artikelnummer. 30358322
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358322 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36855510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9alpha-Chloro-9-desfluoro Halobetasol 17-Propionate
CAS 66852-61-7
Molekylær formel C25H31Cl2FO5
Mængde 10 mg
Synonym (6alpha,11beta,16beta)-9,21-dichloro-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, CGP 15900, Halobetasol Propionate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C25H31Cl2FO5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(28)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,27)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
SMIL CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
IUPAC navn [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 501.42
Formel vægt 500.1533
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.