Få mere at vide
9a-aza-9a-homo Erythromycin A (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9a-aza-9a-homo Erythromycin A |
| CAS | 76820-32-1 |
| Molekylær formel | C37 H68 N2 O13 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9A-Aza-9A-Homo Erythromycin A |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,46)29(41)22(6)38-32(43)18(2)16-35(8,45)31(52-34-27(40)24(39(11)12)15-19(3)48-34)20(4)28(21(5)33(44)50-25)51-26-17-36(9,47-13)30(42)23(7)49-26/h18-31,34,40-42,45-46H,14-17H2,1-13H3,(H,38,43)/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecane-7,15-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 748.94 |
| Formel vægt | 748.4721 |