Få mere at vide
uvex 9972 Rensevæske
Artikelnummer. 17250292 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
17250292 500 mL
1 options
Artikelnummer. 17250292 Leverandør uvex Leverandørnr. 9972101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90 DKK
    78.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.48 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Et effektivt rensemiddel til brug med alle Uvex™ Sikkerhedsbriller.
  • Pakket i en 500 ml rund flaske
  • Velegnet til brug med alle synslinser
  • Ikke kompatibel med Cleaning Station 9970005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Produkttype Rengøringsvæske
Til brug med (udstyr) Uvex™ Visningslinser
Mængde 500 mL
Engangs Genanvendelig