Få mere at vide
uvex 9970 Rengøringsstation og tilbehør
Artikelnummer. 17240292 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Produkttype:
Plast pumpe
Rengøringsstation
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
17240292 Rengøringsstation
17270292 Plast pumpe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17240292 Leverandør uvex Leverandørnr. 9970005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    533.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.05 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Monter og genopfyld nemt Uvex™ Rengøringsstation til bekvem rengøring af sikkerhedsbriller.
  • Cleaning Station er nem at montere og genopfylde
  • Til brug med alle Uvex™ Sikkerhedsbriller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 24 x 28 cm
Certificeringer/compliance EN 166:2001
Farve Blå, Grå
Produkttype Rengøringsstation
Til brug med (udstyr) Uvex™ Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Rensning Uvex™ Sikkerhedsbriller
Inkluderer Rengøringspapir (2 x 9971000), rensevæske (9972103) og plastikpumpe (9973101)
Engangs Genanvendelig