Få mere at vide
Uvex™ 9906 Pheos SLB2 polykarbonatvisirer
Shop alle Uvex produkter
Monteringstype:
Magnetiske låse
Mekaniske håndtag
Beskrivelse
- Magnetisk låsesystem er ekstremt nemt at fastgøre til visiret
- Ergonomisk ledsystem er behageligt at have på, selv i lange perioder
- Certificeret i henhold til GS-ET 29 som klasse 2 visirer til beskyttelse mod elektriske lysbuer (7 kA)
- Mærkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ramme), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Linse)
- Kun kompatibel med Pheos ES-WR hjelme
- Objektivet kan skiftes
- Hjelm sælges separat
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Pheos ES-WR sikkerhedshjelme |
| Linsefarve | Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Model- | 9906 Pheos SLB2 |
| Monteringstype | Magnetiske låse |
| Produkttype | Visir |
| Arc Flash Rating | Klasse 2 |