Få mere at vide
Uvex™ 9906 Pheos SLB2 polykarbonatvisirer
Artikelnummer. 17200282 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Monteringstype:
Magnetiske låse
Mekaniske håndtag
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Monteringstype
17200282 Magnetiske låse
17290272 Mekaniske håndtag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17200282 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9906008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1108.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.14 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Visirer er behandlet med supravision excellence coating for anti-dug og anti-ridse beskyttelse. Certificeret i henhold til GS-ET 29 som klasse 2 visirer til beskyttelse mod elektriske lysbuer (7 kA).
  • Magnetisk låsesystem er ekstremt nemt at fastgøre til visiret
  • Ergonomisk ledsystem er behageligt at have på, selv i lange perioder
  • Certificeret i henhold til GS-ET 29 som klasse 2 visirer til beskyttelse mod elektriske lysbuer (7 kA)
  • Mærkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ramme), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Linse)
  • Kun kompatibel med Pheos ES-WR hjelme
  • Objektivet kan skiftes
  • Hjelm sælges separat
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Pheos ES-WR sikkerhedshjelme
Linsefarve Klar
Materiale Polycarbonat
Model- 9906 Pheos SLB2
Monteringstype Magnetiske låse
Produkttype Visir
Arc Flash Rating Klasse 2