Få mere at vide
Uvex™ 9906 Pheos SLB1 polycarbonatvisirer
Artikelnummer. p-7221914 Shop alle Uvex produkter
Monteringstype:
Magnetiske låse
Mekaniske håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17280272
Brand: Uvex™ 9906006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Visirer er behandlet med supravision excellence coating for anti-dug og anti-ridse beskyttelse. Certificeret i henhold til GS-ET 29 som klasse 1 visirer til beskyttelse mod elektriske lysbuer (4 kA).
  • Magnetisk låsesystem er ekstremt nemt at fastgøre til visiret
  • Ergonomisk ledsystem er behageligt at have på, selv i lange perioder
  • Certificeret i henhold til GS-ET 29 som klasse 1 visirer til beskyttelse mod elektriske lysbuer (4 kA)
  • Mærkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ramme), 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (Linse)
  • Kun kompatibel med Pheos ES-WR hjelme
  • Objektivet kan skiftes
  • Hjelm sælges separat
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Pheos ES-WR sikkerhedshjelme
Linsefarve Klar
Materiale Polycarbonat
Model- 9906 Pheos SLB1
Monteringstype Magnetiske låse
Produkttype Visir
Arc Flash Rating Klasse 1