Få mere at vide
uvex 9906 Pheos erstatningsvisirlinse SLB2
Artikelnummer. 17230282 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
SLB2
Artikelnummer.
17230282 SLB2
1 options
Artikelnummer. 17230282 Leverandør uvex Leverandørnr. 9906017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 DKK
    604.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.42 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Udskiftningsvisirlinse til pheos-seriens sikkerhedshjelme er kompatibel med model 9906.002 (mekaniske håndtag) eller model 9906.003 (selvlåsende magnetiske låse).
  • Udskiftningslinse til uvex pheos model 9906.002 (mekaniske løftearme) eller model 9906.003 (selvlåsende magnetiske låse)
  • Let, robust ansigtsskærm til uvex pheos industriel sikkerhedshjelm ES-WR / BS-WR og uvex pheos alpine (visiradapter 9790.067 påkrævet)
  • Mærkning: 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
  • Har supravision excellence belægning
  • Bue flash klasse 2 med hagebeskyttelse
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Til brug med (udstyr) Pheos 9906.002, 9906.003
Inkluderer Hagebeskyttelse
Linsefarve Blå
Materiale Polycarbonat