Få mere at vide
uvex 9906 Pheos erstatningsvisirlinse SLB1
Artikelnummer. 17210282 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
SLB1
Artikelnummer.
17210282 SLB1
1 options
Artikelnummer. 17210282 Leverandør uvex Leverandørnr. 9906012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 DKK
    358.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.86 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Udskiftningsvisirlinse til pheos-seriens sikkerhedshjelme er kompatibel med model 9906.002 (mekaniske håndtag) eller model 9906.003 (selvlåsende magnetiske låse).
  • Udskiftningslinse til uvex pheos model 9906.002 (mekaniske løftearme) eller model 9906.003 (selvlåsende magnetiske låse)
  • Let, robust ansigtsskærm til uvex pheos industriel sikkerhedshjelm ES-WR / BS-WR og uvex pheos alpine (visiradapter 9790.067 påkrævet)
  • Mærkning: 2C-1,2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Har supravision excellence belægning
  • Bue flash klasse 1
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- SLB1
Produkttype Udskiftning af visir
Linsebelægning Supravision Excellence