Få mere at vide
uvex 9906 Pheos erstatningsvisirlinse
Artikelnummer. 17220282 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Klar
Artikelnummer.
17220282 Klar
1 options
Artikelnummer. 17220282 Leverandør uvex Leverandørnr. 9906013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    241.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.48 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Udskiftningsvisirlinse til pheos-seriens sikkerhedshjelme er kompatibel med model 9906.002 (mekaniske håndtag) eller model 9906.003 (selvlåsende magnetiske låse).
  • Udskiftningslinse til uvex pheos model 9906.002 (mekaniske løftearme) eller model 9906.003 (selvlåsende magnetiske låse)
  • Let, robust ansigtsskærm til uvex pheos industriel sikkerhedshjelm ES-WR / BS-WR og uvex pheos alpine (visiradapter 9790.067 påkrævet)
  • Mærkning: 2C-1.2 W1 B 9 KN
  • Har supravision excellence belægning
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Til brug med (udstyr) Pheos 9906.002, 9906.003
Linsefarve Klar
Materiale Polycarbonat