Få mere at vide
uvex 9790 Pheos Faceguard med høreværn
Artikelnummer. 17209221 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Sort
Artikelnummer.
17209221 Sort
1 options
Artikelnummer. 17209221 Leverandør uvex Leverandørnr. 9790212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 DKK
    615.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.88 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ansigtsskærme leveres færdigmonteret med tilhørende høreværn, hvilket gør dem klar til øjeblikkelig brug. Robust polykarbonatvisir har supervision excellence-belægning, variable låsepositioner og forhindrer belastning af nakken.
  • Fuldt formonteret ansigtsbeskyttelse multisystem leveres klar til øjeblikkelig brug
  • Påsatte høreværn kan til enhver tid tages af ved hjælp af bajonetbeslaget
  • Polycarbonatvisir med supervision excellence-belægning og variable låsepositioner
  • Fjederbelastet mekanisme sikrer, at tyngdepunktet er centralt for at fremme en naturlig kropsholdning og undgå belastning af nakken
  • Enhånds justeringssystemer med variabel bredde sikrer en behagelig, individualiseret pasform
  • Certificeret til anvendelsesområde 3 (væsker) og 9 (smeltet metal og varme faste stoffer)
  • Pålidelig UV 400 beskyttelse
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendigt: Kemikaliebestandigt, ridsefast
  • Nem at rengøre, mindre modtagelig for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug
Farve Sort
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsefarve Klar
Produkttype Ansigtsskærm
Inkluderer Øreværn (28 dB)
Model- 9790 Pheos
Størrelse 52 til 64 cm
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400