Få mere at vide
uvex 9770 Pheos ES Uventilerede sikkerhedshjelme
Artikelnummer. 17239091 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17239091 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17239091 Leverandør uvex Leverandørnr. 9770021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10 DKK
    90.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.38 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Letvægts, uventilerede hjelme i et sporty design, der er ideelle til brug i elektrikersektoren med lavspændingssystemer. Har et forkortet skjold med et konventionelt interiør for nem justering.
  • Let, uventileret hjelm i et sporty design
  • Helt lukket til brug i elektrikersektoren med lavspændingsanlæg
  • Inkluderer et adaptersystem til visirer, hjelmhætter og hjelmlamper
  • Konventionelt interiør for nem justering
  • Forkortet skjold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 397:2012, EN 50365:2002
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Til brug med (applikation) Lavspændingssystemer
Inkluderer Adaptersystem til Uvex™ Visirer, hjelmkapsler og hjelmlamper
Materiale HDPE
Model- 9770 Pheos ES
Produkttype Elektrisk isolerende hjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Størrelse (metrisk) 52 til 61 cm
Ventileret Ikke ventileret
Hovedstil Forkant