Få mere at vide
uvex 9770 Pheos ES-WR uventilerede sikkerhedshjelme
Artikelnummer. 17259091 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17259091 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17259091 Leverandør uvex Leverandørnr. 9770031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 DKK
    140.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.93 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Letvægtshjelme er velegnede til brug med omgivende temperaturer ned til -30 °C og modstandsdygtige over for varmt smeltet lavasprøjt. Hjelme har en kort kant for ubegrænset udsyn opad, og en affjedringssele med hjulskralde til variabel breddejustering.
  • Fuldt lukket hjelmskal er velegnet til brug af elektrikere
  • Opfylder alle sikkerhedskrav til bygge- og industriarbejde
  • Affjedret sele med hjulskralde giver mulighed for kontinuerlig breddejustering
  • Forkortet rand sikrer ubegrænset udsyn opad
  • Side Euroslot adaptere (30 mm) til fastgørelse af høreværn og visirsystemer
  • Seks-punkts tekstilbånd for optimal pasform og komfort
  • Tåler nemt tryk fra siden
  • Kan bruges i temperaturer helt ned til -30 °C
  • Modstandsdygtig over for stænk af smeltet metal
  • Inkluderer et printområde til personalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance EN 397:2012, EN 50365:2002
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hårde hatte
Til brug med (applikation) Lavspændingssystemer
Inkluderer Adaptersystem til Uvex™ Visirer, hjelmkapsler og hjelmlamper
Materiale HDPE
Model- 9770 Pheos ES-WR
Produkttype Elektrisk isolerende hjelm
Størrelse 52 til 61 cm
Størrelse (metrisk) 52 til 61 cm
Stil Kort Rand
Ophængstype Sele med hjulskralde
Ventileret Ikke ventileret
Hovedstil Forkant
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.