Beskrivelse
- Uvex Nano Shoe bruger specialudviklet teknologi, som frigiver kontrollerede doser af aktive ingredienser med langvarig effekt
- Desinfektionsmidlet indeholder antimikrobielle og svampedræbende aktive ingredienser
- Eliminer bakterier og svamp på lang sigt
- Modermælkserstatningen indeholder kun aktive ingredienser, der er godkendt til brug i flere år, og findes i kosmetik (formaldehydfri, fenolfri)
- Lugtforebyggelse:
- Regelmæssig påføring i nye sko forhindrer ophobning af lugt fra starten
- Behandler bakterier
- Løbende deodorisering:
- Returnerer sko, der allerede er godt slidte, til lugtneutrale forhold
- Dræber svampe
- Til brug på indersiden af alt fodtøj
- Artikel nr. 9698.300
- Indeholder 125 ml
Brug:
- Spray skoen cirka 5 til 10 doser i Uvex Nano fodtøj udenfor i åben luft
- Efter 5 minutters tørring er skoene klar til brug
- Anbefalet indledende behandling af stærkt ramt fodtøj 3 påføringer om ugen
- Regelmæssig brug forhindrer langvarig udvikling af lugte og svamp
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Uvex Nano |
| Engangs | Genanvendelig |
| Køn | Unisex |
| Modstandsdygtig overfor | Statisk |
| Latex fri | Ja |
| Vandtæt | Nej |
| Produkttype | Sikkerhedssko |