Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds V-bund PCR-mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10529203 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grå, hvid bund, White Bottom
Grå, hvid bund, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, klar bund, Clear Bottom
Hvid, sort bund, Black Bottom
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Artikelnummer. 10529203
Brand: Eppendorf™ 0030605306
Tekniske data
Certificeret Yes
Format Standard
Detektionsmetode Quantitative Protein Analysis
Array 8 x 12
Farve Hvid, klar bund, Clear Bottom
Produkttype 96-well PCR Microplate
Materiale Polypropylene
Antal Wells 96
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
Til brug med (applikation) For PCR techniques
Maks. Varme stabilitet 121°C
Mængde 240/pakke