Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds V-bund PCR-mikroplader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grå, hvid bund, White Bottom
Grå, hvid bund, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, klar bund, Clear Bottom
Hvid, sort bund, Black Bottom
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid, sort bund, Black Bottom |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Til PCR-teknikker |
| Vis mere |