Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Produkttype | 96-brønds PCR mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Dnase Free | Ja |
| Vis mere |