Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds UV-transparent plade, pakke med 10 stk.
Beskrivelse
Udfør DNA- og proteinkvantificering i 260 nm og 280 nm-området med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds UV-mikroplader. 96-brønds formatet giver mulighed for en højere gennemstrømning af prøvescreening sammenlignet med kuvetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | Nunc 96-brønds UV-transparent plade pakket 10/40 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10/pakke, 40/kasse |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Volumen (metrisk) Nå | 342μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.