Beskrivelse
- Uovertruffen, gennemsigtig polypropylen (PP) for forbedret prøvesynlighed
- OptiTrack™ Matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl via alfanumerisk mærkning med høj kontrast
- RecoverMax™ brønddesign: Optimeret brøndgeometri for minimalt resterende volumen og fremragende blandeegenskaber
- Hævede brøndfælge og glat overflade for pålidelig lukning, selv med varmeforsegling
- g-Safe™ : exceptionel centrifugeringsstabilitet op til 6.000x g
- Polypropylen garanterer høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
- Fremstillet uden skridmidler, blødgørere eller biocider– Materialer, som kan have en negativ effekt på bioassays
- Garanteret funktionalitet fra -86 til +100 °C
- Autoklaverbar (121 °C, 20 min.)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 poser x 16 plader |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Rund |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Til PCR-teknikker |
| Vis mere |