Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds U-bund PCR mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10444495 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grå, Hvid bund
Grå, hvid bund, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, Sort bund
Hvid, klar bund, Clear Bottom
Sort
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Artikelnummer. 10444495
Brand: Eppendorf™ 0030601572
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter, kontroller og genvind prøver med denne polypropylen mikroplade. Eppendorf™ 96-brønds U-bund PCR-mikroplader er ideelle til analyser, der kræver høj modstand mod temperatur eller opløsningsmidler.
  • Uovertruffen, gennemsigtig polypropylen (PP) for forbedret prøvesynlighed
  • OptiTrack™ Matrix: op til 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl via alfanumerisk mærkning med høj kontrast
  • RecoverMax™ brønddesign: Optimeret brøndgeometri for minimalt resterende volumen og fremragende blandeegenskaber
  • Hævede brøndfælge og glat overflade for pålidelig lukning, selv med varmeforsegling
  • g-Safe™ : exceptionel centrifugeringsstabilitet op til 6.000x g
  • Polypropylen garanterer høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
  • Fremstillet uden skridmidler, blødgørere eller biocider– Materialer, som kan have en negativ effekt på bioassays
  • Garanteret funktionalitet fra -86 til +100 °C
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format Standard
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Grå, Hvid bund
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
Mængde 80 stk./pakke