Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Skørte PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003390 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Gul, Klar, Clear
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 10714977
Brand: Eppendorf™ 0030128770
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C