Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Skørte PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10714977 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Gul, Klar, Clear
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10714977 Klar Pakke med 300
10360485 Gul, Klar, Clear Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714977 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030128770
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C