Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Halvskørte koniske bund PCR-plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003388 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå, Hvid bund
Grøn, Klar
Gul, Klar
Hvid
Rød, Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10276963
Brand: Eppendorf™ 0030132530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere. Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Semi-skørtede koniske bund PCR-plader har et design i ét stykke, der kombinerer polycarbonat og polypropylen for optimal ydeevne.
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
  • Halvskørt til mærkning
  • Ekstremt tyndvægget for optimal varmeoverførsel ind i prøven
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning og reduceret risiko for krydskontaminering
  • 250 μL brøndvolumen (når det bruges med hættestrips)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Blå, Hvid bund
Produkttype 96-brønds PCR-plade
Antal Wells 96
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, Halvskørt
Mængde 25/Pk.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C