Beskrivelse
Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere. Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Semi-skørtede koniske bund PCR-plader har et design i ét stykke, der kombinerer polycarbonat og polypropylen for optimal ydeevne.
- Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
- Halvskørt til mærkning
- Ekstremt tyndvægget for optimal varmeoverførsel ind i prøven
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning og reduceret risiko for krydskontaminering
- 250 μL brøndvolumen (når det bruges med hættestrips)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Rød, Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 250μ L |
| Vis mere |