Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Halvskørte koniske bund PCR-plader
Artikelnummer. 10464393 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid bund
Grøn, Klar
Gul, Klar
Hvid
Rød, Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10464393 Grøn, Klar Pakke med 25
10276963 Blå, Hvid bund Pakke med 25
10308713 Hvid Pakke med 25
10777294 Rød, Klar Pakke med 25
10552065 Gul, Klar Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10464393 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030128591
På lager
Læg i indkøbskurv
Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere. Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Semi-skørtede koniske bund PCR-plader har et design i ét stykke, der kombinerer polycarbonat og polypropylen for optimal ydeevne.
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
  • Halvskørt til mærkning
  • Ekstremt tyndvægget for optimal varmeoverførsel ind i prøven
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning og reduceret risiko for krydskontaminering
  • 250 μL brøndvolumen (når det bruges med hættestrips)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format Standard
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Grøn, Klar
Produkttype 96-brønds PCR-plade
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, Halvskørt
Temperaturområde (metrisk) 121 °C