Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader 96-brønd, 150μ L - PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9646008 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Nederdel stil:
Med krave
Uskørt
Uskørt, delbar
Produkttype:
Delbare PCR plader
Forensic DNA Grade PCR-plader
Lavprofil PCR plader
Mikrobiologi PCR plader
Emballage:
5 poser x 4 plader
Individuelt Blister indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 10492868
Brand: Eppendorf™ 0030129300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plader har en polycarbonatramme og tyndvæggede polypropylenbrønde, der sikrer optimal varmeoverførsel og høj stivhed. Hævede brøndfælge muliggør en effektiv tætning, minimerer risikoen for krydskontaminering og bidrager til konsekvent pålidelige resultater.
  • Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
  • Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
  • Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance.
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference.
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
Certificeringer
Certificeret DNA-, DNase-, RNase- og PCR-inhibitor-fri.
†Certifikat, testprocedurer og detaljerede oplysninger er tilgængelige efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Humant DNA, DNase, RNase-frit
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt Blister indpakket
Farve Farveløs
Produkttype Mikrobiologi PCR plader
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) RT-PCR applikationer
Maks. RCF 2250 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR ren og fri for bakterielt DNA (ikke-steril)
Mængde 10 Pk.
Kantet Ja
Vel Farve Farveløs