Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader 96-brønd, 150μ L - PCR plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Nederdel stil:
Med krave
Uskørt
Uskørt, delbar
Produkttype:
Delbare PCR plader
Forensic DNA Grade PCR-plader
Lavprofil PCR plader
Mikrobiologi PCR plader
Emballage:
5 poser x 4 plader
Individuelt Blister indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
- Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
- Forbedret brønd-til-brønd-tolerance.
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference.
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
Certificeringer
Certificeret DNA-, DNase-, RNase- og PCR-inhibitor-fri.
†Certifikat, testprocedurer og detaljerede oplysninger er tilgængelige efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Humant DNA, DNase, RNase-frit |
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Individuelt Blister indpakket |
| Farve | Farveløs |
| Produkttype | Mikrobiologi PCR plader |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Vis mere |