Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader LoBind™ - PCR plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Antal Wells:
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
45μ L
150μ L
250μ L
Emballage:
10 poser x 30 plader
300 tallerkener
5 poser x 5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 300
Beskrivelse
- LoBind materiale garanterer maksimal prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater.
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
- Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
- OptiTrack™ matrix for hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl.
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
- Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren).
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Lav DNA-binding |
| Certificeringer/compliance | PCR Rens |
| Certificeret | Ja |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 300 tallerkener |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Orange |
| Vis mere |