Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR plader LoBind™ - PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15831535 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Antal Wells:
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
45μ L
150μ L
250μ L
Emballage:
10 poser x 30 plader
300 tallerkener
5 poser x 5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 300
Artikelnummer. 15831535
Brand: Eppendorf™ 0030129679
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf twin.tec™ PCR plader LoBind , tilgængelig i 96- og 384-brønds formater, maksimerer nukleinsyregenvinding og er certificeret som PCR-ren for konsekvent pålidelige resultater.
  • LoBind materiale garanterer maksimal prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater.
  • Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
  • Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
  • Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
  • OptiTrack™ matrix for hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl.
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
  • Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Lav DNA-binding
Certificeringer/compliance PCR Rens
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Låg Med låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 5 poser x 5 plader
Produktlinje Eppendorf
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR plade
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Realtids PCR
High-throughput kompatibilitet Ja
Maks. RCF 6000 x g
nr. pr. pakke 25
Pladekompatibilitet Ja
Renhed eller kvalitetsklasse PCR Clean (ikke-steril)
Mængde 25 Pk.
Kantet Ja
Vel Farve Farveløs