Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Konisk bundskørtede PCR-plader
Artikelnummer. 10581784 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid bund
Blå, Klar
Grøn, Klar
Gul, Klar
Hvid
Klar
Rød, Klar
Profil:
96 Wells, Halvskørt
96 Wells, Skørt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 300
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Profil Pakningsstørrelse
10581784 Blå, Hvid bund 96 Wells, Skørt Pakke med 25
10534985 Blå, Klar 96 Wells, Skørt Pakke med 300
10035004 Klar 96 Wells, Halvskørt Pakke med 300
10190793 Grøn, Klar 96 Wells, Halvskørt Pakke med 25
10187134 Grøn, Klar 96 Wells, Skørt Pakke med 300
10167024 Rød, Klar 96 Wells, Skørt Pakke med 300
10782574 Hvid 96 Wells, Skørt Pakke med 25
10024874 Gul, Klar 96 Wells, Skørt Pakke med 300
10796714 Gul, Klar 96 Wells, Halvskørt Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10581784 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030132505
På lager
Læg i indkøbskurv
Nyd fordelene ved at kombinere to materialer uden ulemperne. De Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ PCR-plader med koniske bundskørter indeholder plade- og skørteområder lavet af polycarbonat for at give stivhed, mens brøndene er fremstillet af ultratyndt ny polypropylen.
  • Minimal nedbøjning af skørtet gør denne plade til det ideelle valg til brug i automatiserede og robotsystemer
  • Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitorer
  • Design i ét stykke: kombinerer polycarbonat og polypropylen for optimal ydeevne
  • Forbedret planparallelisme
  • Høj stivhed og stivhed
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
  • Nederdel giver kompatibilitet med automatiserede systemer
  • Ekstremt tyndvægget for optimal varmeoverførsel ind i prøven
  • Passer til de fleste termocyklere og MegaBACE™ kapillær sequencer
  • Inden for SBS fodsporsanbefalinger (127.76± 0,25 mm x 85,476± 0,25 mm)
  • Stabelbar
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
  • Otte huller i skørtet hjælper med at placere og fjerne pladen fra den termiske cyklerblok
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning og reduceret risiko for krydskontaminering
  • Lavprofildesign for øget effektivitet af PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Blå, Hvid bund
Produkttype 96-brønds PCR-plade
Nederdel stil Med krave
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, Skørt
Mængde 25/Pk.