Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Konisk bundskørtede PCR-plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10187134 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå, Hvid bund
Blå, Klar
Grøn, Klar
Gul, Klar
Hvid
Klar
Rød, Klar
Profil:
96 Wells, Halvskørt
96 Wells, Skørt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 300
Artikelnummer. 10187134
Brand: Eppendorf™ 0030128796
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyd fordelene ved at kombinere to materialer uden ulemperne. De Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ PCR-plader med koniske bundskørter indeholder plade- og skørteområder lavet af polycarbonat for at give stivhed, mens brøndene er fremstillet af ultratyndt ny polypropylen.
  • Minimal nedbøjning af skørtet gør denne plade til det ideelle valg til brug i automatiserede og robotsystemer
  • Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitorer
  • Design i ét stykke: kombinerer polycarbonat og polypropylen for optimal ydeevne
  • Forbedret planparallelisme
  • Høj stivhed og stivhed
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
  • Nederdel giver kompatibilitet med automatiserede systemer
  • Ekstremt tyndvægget for optimal varmeoverførsel ind i prøven
  • Passer til de fleste termocyklere og MegaBACE™ kapillær sequencer
  • Inden for SBS fodsporsanbefalinger (127.76± 0,25 mm x 85,476± 0,25 mm)
  • Stabelbar
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
  • Otte huller i skørtet hjælper med at placere og fjerne pladen fra den termiske cyklerblok
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning og reduceret risiko for krydskontaminering
  • Lavprofildesign for øget effektivitet af PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Farve Grøn, Klar
Materiale Polycarbonat
Antal Wells 96
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, Skørt