Få mere at vide
Eppendorf™ 96-Nå twin.tec™ Konisk bundskørtede PCR-plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå, Hvid bund
Blå, Klar
Grøn, Klar
Gul, Klar
Hvid
Klar
Rød, Klar
Profil:
96 Wells, Halvskørt
96 Wells, Skørt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 300
Beskrivelse
- Minimal nedbøjning af skørtet gør denne plade til det ideelle valg til brug i automatiserede og robotsystemer
- Certificeret fri for enhver påviselig human DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitorer
- Design i ét stykke: kombinerer polycarbonat og polypropylen for optimal ydeevne
- Forbedret planparallelisme
- Høj stivhed og stivhed
- Forbedret brønd-til-brønd-tolerance
- Nederdel giver kompatibilitet med automatiserede systemer
- Ekstremt tyndvægget for optimal varmeoverførsel ind i prøven
- Passer til de fleste termocyklere og MegaBACE™ kapillær sequencer
- Inden for SBS fodsporsanbefalinger (127.76± 0,25 mm x 85,476± 0,25 mm)
- Stabelbar
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference
- Otte huller i skørtet hjælper med at placere og fjerne pladen fra den termiske cyklerblok
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning og reduceret risiko for krydskontaminering
- Lavprofildesign for øget effektivitet af PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Format | Standard |
| Detektionsmetode | Kvantitativ proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Rød, Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Til PCR-teknikker |
| Vis mere |