Få mere at vide
SPEX™ 96-brønds titerplade med firkantede brønde
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Kapacitet (metrisk):
96 x 2,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Firkantede brønde giver større arbejdskapacitet end typiske titerplader med runde brønde
- Omfattende testet med forskellige prøver og vist at modstå perforering af slibemedier
- Alfanumeriske mærker til brøndidentifikation
- Holdbar polypropylen konstruktion
- Behandl 192 prøver ad gangen ved at køre to titerplader i standardklemmesamlingen
- Bearbejd 384 prøver ad gangen ved at køre fire titerplader i klemmesamlingen med stor kapacitet
- Dybbrønds titerplade med et 96-brønds format
- Hver firkantet brønd har et volumen på 2,4 ml og et arbejdsvolumen på 2,0 ml
- For at bruge skal du blot fylde hver brønd med prøven, opløsningen (hvis det ønskes) og slibemediet og derefter forsegle med en 2201 Cap-Mat
- Placer op til seks titerplader i Geno/Grinder™ til high-throughput vævshomogenisering og cellelyse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 96-brønds plade |
| Kapacitet (metrisk) | 96 x 2,4 ml |
| Materiale | Polypropylen |