Få mere at vide
SPEX™ 96-brønds titerplade med runde brønde
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Kapacitet (metrisk):
96 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Omfattende testet med forskellige prøver og vist at modstå perforering af slibemedier
- Kompatibel med 2650 Cryo-adapter for at bevare temperaturfølsomme prøver
- Alfanumeriske mærker til brøndidentifikation
- Holdbar polypropylen konstruktion
- Behandl 192 prøver ad gangen ved at køre to titerplader i standardklemmesamlingen
- Bearbejd 384 prøver ad gangen ved at køre fire titerplader i klemmesamlingen med stor kapacitet
- Dybbrønds titerplade med et 96-brønds format
- Hver rundbundet brønd har et volumen på 1,0 ml og et arbejdsvolumen på 0,7 ml
- For at bruge skal du blot fylde hver brønd med prøven, opløsningen (hvis det ønskes) og formalingsmediet, og derefter forsegle med en 2211 Cap-Mat. Placer op til seks titerplader i Geno/Grinder™ til high-throughput vævshomogenisering og cellelyse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 96-brønds plade |
| Kapacitet (metrisk) | 96 x 1 ml |
| Materiale | Polypropylen |