Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Mængde | 240/Pk. |
| Nederdel farve | Hvid |
| Vel Farve | Klar |