Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds fastbundede mikroplader
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Ideelt egnet til agglutinationstests
- Ingen skarpe hjørner, hvilket betyder, at de nemt og rent kan pipetteres
- Velegnet til +/- analyser
- Solid bot
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Nej |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Ikke bindende |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 40 til 280 μl |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?