Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds fastbundede mikroplader
Artikelnummer. 10625821
Skift visning
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape
10625821 Rund bund (U-brønd)
10267061 Konisk bund (V-brønd)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625821 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 650161
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til højkapacitetsscreening og analyse
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Ideelt egnet til agglutinationstests
  • Ingen skarpe hjørner, hvilket betyder, at de nemt og rent kan pipetteres
  • Velegnet til +/- analyser
  • Solid bot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Nej
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Indbindingstype Ikke bindende
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 40 til 280 μl
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 323 μl
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Maks. RCF 4800 x g (svingende skovlrotor)
nr. pr. sag 100
Mængde 100/Cs.
Vel Farve Klar
Well Design Skorsten
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.