Få mere at vide
Corning™ 96-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader
Artikelnummer. p-152852 Shop alle Corning produkter
Change view
Click to view available options
Farve:
Hvid
Sort
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Unit Size:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Overfladebehandling Unit Size
10679141 Hvid Høj binding Pakke med 100
10133811 Sort Høj binding Pakke med 100
10002551 Hvid Ubehandlet Pakke med 100
10022561 Sort Ubehandlet Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10679141 Supplier Corning™ Supplier No. 3922
Add to basket
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 96-brønds sorte eller hvide polystyrenmikroplader bruges til fluorescerende og luminescerende analyser. Parti testet for opacitet og lavt fluorescerende/luminescerende baggrund.
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Emballage 4 indvendige pakker á 25 stk
    Farve Hvid
    Produkttype VVM/RIA
    Materiale Polystyren
    Volumen (metrisk) Nå 360μ L
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Høj binding
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Kan binde medium (> 10kD) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder.
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.