Få mere at vide
Applied Biosystems™ Septa for 96-brønds plader, for 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 12668343 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
20 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12668343 20 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12668343 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4412614
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse septa til 96 brønds plader er designet og valideret til brug med Applied Biosystems 3500 og SeqStudio Flex-serien genetiske analyser.
These septa for 96 well plates are designed and validated for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 20 hver
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer
Produkttype Septa plade
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring En pose med 20 septa. Opbevares ved stuetemperatur.