Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds halvskørtede PCR-plader
Artikelnummer. p-3599492 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 12144122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI —instrumenter kan bruges i ABI 96-brønds sequencere uden adaptere
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Design med hævet fælge
  • Forsegles med klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 300 μL maksimal volumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Gul
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantet Ja
Vel Farve Klar