Beskrivelse
Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI —instrumenter kan bruges i ABI 96-brønds sequencere uden adaptere
- Virgin polypropylen
- Klar brøndbund for prøvesynlighed
- Design med hævet fælge
- Forsegles med klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
- 300 μL maksimal volumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
- Renrum produceret
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Rød |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 300μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Til brug med (applikation) | PCR, RT-PCR applikationer |
| Kantet | Ja |
| Vis mere |