Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds halvskørtede PCR-plader
Artikelnummer. 11889261 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11889261 Blå Pakke med 25
12144122 Gul Pakke med 25
12114122 Rød Pakke med 25
12104122 Neutral Pakke med 25
12134122 Grøn Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11889261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI —instrumenter kan bruges i ABI 96-brønds sequencere uden adaptere
  • Virgin polypropylen
  • Klar brøndbund for prøvesynlighed
  • Design med hævet fælge
  • Forsegles med klæbende film og folier, varmeforseglinger og hættestrimler
  • 300 μL maksimal volumen ved brug med klæbemiddel og varmeforseglinger
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter
  • Renrum produceret
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Blå
Produkttype PCR mikroplade
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantet Ja
Vel Farve Klar