Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brønds tætningsmåtter til prøvebehandling& Opbevaring DeepWell™ og MicroWell Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3850706
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +120 °C
-20 °C til +130 °C
-20 °C til +55 °C
Well Shape:
Firkant
Rund
Egnet til formålet:
PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10354033
Brand: Thermo Scientific™ AB0674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Runde eller firkantede CapMats, Forseglingsmåtter, MatCaps til forsegling af 96-brønds opbevaringsplader, fås i autoklaverbare og gennemborende formater.
Thermo Scientific 96-brønds forseglingsmåtter er designet til 96-brønds opbevaringsplader og fås i enten gennemborende eller autoklaverbare formater. De runde eller firkantede måtter er lavet af termoplastisk elastomer og er velegnede til langtidsopbevaring.
Højdepunkter
  • Certificeret RNAse, DNAse, PCR-hæmmer og humant DNA fri
  • Runde eller firkantede måtter til forsegling af 96-brønds opbevaringsplader
  • Alfanumerisk grid-reference
  • Støbt af en proprietær termoplastisk elastomer for et fleksibelt design
  • Velegnet til langtidsopbevaring
  • Fås i autoklaverbare eller piercable formater
Gennemstikbar version:
  • Opløsningsmiddelresistent (inklusive DMSO, ethanol og isopropanol)
  • Velegnet til gammabestråling
  • Kræver 6N til piercing
  • Temperaturområde:− 20 °C til +55 °C
Autoklaverbar version:
  • Velegnet til gammabestråling
  • Temperaturområde:− 20 °C til +130 °C
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent
Oversigt CapMat til 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Materiale TPE
Sterilitet Renrum
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Stik diameter 7mm
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 266 °F
Til brug med (applikation) Designet til at forsegle 96-brønds opbevaringsplade og velegnet til langtidsopbevaring
Format 96-brønds
Produkttype 96-brønds kappemåtte, tætningsmåtte
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Ingen
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +130 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet Abgene 96 Rund Brøndplade
Egnet til formålet PCR-klar