Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brønds tætningsmåtter til prøvebehandling& Opbevaring DeepWell™ og MicroWell Mikroplader
Beskrivelse
Runde eller firkantede CapMats, Forseglingsmåtter, MatCaps til forsegling af 96-brønds opbevaringsplader, fås i autoklaverbare og gennemborende formater.
Thermo Scientific 96-brønds forseglingsmåtter er designet til 96-brønds opbevaringsplader og fås i enten gennemborende eller autoklaverbare formater. De runde eller firkantede måtter er lavet af termoplastisk elastomer og er velegnede til langtidsopbevaring.
Højdepunkter
- Certificeret RNAse, DNAse, PCR-hæmmer og humant DNA fri
- Runde eller firkantede måtter til forsegling af 96-brønds opbevaringsplader
- Alfanumerisk grid-reference
- Støbt af en proprietær termoplastisk elastomer for et fleksibelt design
- Velegnet til langtidsopbevaring
- Fås i autoklaverbare eller piercable formater
Gennemstikbar version:
- Opløsningsmiddelresistent (inklusive DMSO, ethanol og isopropanol)
- Velegnet til gammabestråling
- Kræver 6N til piercing
- Temperaturområde:− 20 °C til +55 °C
Autoklaverbar version:
- Velegnet til gammabestråling
- Temperaturområde:− 20 °C til +130 °C
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Neutral |
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent |
Oversigt | CapMat til 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel |
Materiale | TPE |
Sterilitet | Renrum |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Antal Wells | 96 |
nr. pr. sag | 50 |
nr. pr. pakke | 10 |
Vis mere |