Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brønds tætningsmåtter til prøvebehandling& Opbevaring DeepWell™ og MicroWell Mikroplader
Beskrivelse
Runde eller firkantede CapMats, Sealing Matmats, MatCaps til forsegling af 96-brønds opbevaringsplader, fås i autoklaverbare og gennemborebare formater.
Thermo Scientific 96-brønds forseglingsmåtter er designet til opbevaringsplader med 96 brønd og fås enten i gennemborbar eller autoklavabel formater. De runde eller firkantede måtter er lavet af termoplastisk elastomer og er velegnede til langtidsopbevaring.
Højdepunkter
- Certificeret RNAse, DNAse, PCR-hæmmer og menneskeligt DNA fri
- Runde eller firkantede måtter til forsegling af opbevaringsplader med 96 brønne
- Alfanumerisk gitterreferencer
- Formet af en proprietær termoplastisk elastomer for et fleksibelt design
- Egnet til langtidsopbevaring
- Tilgængelig i autoklaver- eller gennemboringsformat
Gennemborbar version:
- Opløsningsmiddelresistent (inklusive DMSO, ethanol og isopropanol)
- Egnet til gammabestråling
- Kræver 6N for piercing
- Temperaturområde: -20 °C til +55 °C
Autoklavbar version:
- Egnet til gammabestråling
- Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
Farlig: Nej
Opbevaringsforhold: Omgivende temperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent |
| Oversigt | CapMat til 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Certificeringer/compliance | Certificerede RNase, DNase, PCR-hæmmere og menneskeligt DNA-frit. ANSI Kompatible |
| Materiale | TPE |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Vis mere |