Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brønds tætningsmåtter til prøvebehandling& Opbevaring DeepWell™ og MicroWell Mikroplader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10213073
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +120 °C
-20 °C til +130 °C
-20 °C til +55 °C
Well Shape:
Firkant
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Well Shape Pakningsstørrelse
10213073 -20 °C til +130 °C Firkant Pakke med 50
10354033 -20 °C til +130 °C Rund Pakke med 50
10293223 -20 °C til +55 °C Rund Pakke med 50
10722684 -20 °C til +120 °C Rund Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10213073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    1313.45 DKK / Pakke med 50
    Spare 726.55 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Runde eller firkantede CapMats, Sealing Matmats, MatCaps til forsegling af 96-brønds opbevaringsplader, fås i autoklaverbare og gennemborebare formater.
Thermo Scientific 96-brønds forseglingsmåtter er designet til opbevaringsplader med 96 brønd og fås enten i gennemborbar eller autoklavabel form. De runde eller firkantede hættemåtter er lavet af termoplastisk elastomer og er velegnede til langtidsopbevaring.
Højdepunkter
  • Certificeret RNAse, DNAse, PCR-hæmmer og menneskeligt DNA fri
  • Runde eller firkantede måtter til forsegling af opbevaringsplader med 96 brønne
  • Alfanumerisk gitterreferencer
  • Formet af en proprietær termoplastisk elastomer for et fleksibelt design
  • Egnet til langtidsopbevaring
  • Tilgængelig i autoklaver- eller gennemboringsformat
Gennemborbar version:
  • Opløsningsmiddelresistent (inklusive DMSO, ethanol og isopropanol)
  • Egnet til gammabestråling
  • Kræver 6N for piercing
  • Temperaturområde: -20 °C til +55 °C
Autoklavbar version:
  • Egnet til gammabestråling
  • Temperaturområde: -20 °C til +130 °C
Farlig: Nej
Opbevaringsforhold: Omgivende temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent
Oversigt CapMat til 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI Overensstemmende
Materiale TPE
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Stik diameter 8.4mm
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 266 °F
Til brug med (applikation) Designet til at forsegle 96-brønds opbevaringsplade og velegnet til langtidsopbevaring
Format 96-brønds
Produkttype 96-brønds kappemåtte, tætningsmåtte
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Ingen
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +130 °C
Well Shape Firkant
Pladekompatibilitet Abgene 96 Firkantet Brønd
Egnet til formålet PCR-klar
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)