Få mere at vide
Heathrow Scientific™ 96-brønds vendbare rørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9042002 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11748174
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vendbart 96-brønds rørstativ har faner, der er lette at gribe fat i til prøvehåndtering og opbevaring. Stativet rummer 96 brønde til 0,5 mL rør på den ene side og 96 brønde til 1,5/2,0 mL rør på den modsatte side.
  • Tapperne i hver ende af stativet klikker låget på plads.
  • Alfanumerisk identifikation for hurtig placering og genfinding af rør.
  • Det gennemsigtige låg passer sikkert og er højt nok til at opbevare de fleste skruetops mikrocentrifugerør.
  • Stabelbar, sparer værdifuld plads i laboratoriet.
  • 0,5 mL brønde adskilt af indstøbte gitterlinjer, hvilket gør dem nemmere at se.
  • Hævede ringe rundt om 1,5 til 2,0 ml brøndene gør rør lettere at fjerne.
  • Nemt at gribe fat i til prøvehåndtering og opbevaring.
Tekniske data
Inkluderer Raised Rings, Lids
Produkttype Mikrorørstativ
Lukning inkluderet Snap låg
Oversigt 96-brønds vendbart rørstativ
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikrorør (0,5 ml), Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 96
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Hylder Ingen
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Prøvehåndtering og opbevaring
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifugerør
nr. pr. pakke 5 Pk.
Produktlinje Opbevaring af rør
Længde (metrisk) 24.4 cm
Længde (engelsk) 9,6''
Bredde (metrisk) 12 cm
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Vægt (engelsk) 0.75 lb.
Vægt (metrisk) 0.34 kg