Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds protein LoBind Deep Well Plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003384 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Gul
Hvid
Volumen (metrisk) Nå:
500μ L
1000μ L
Emballage:
5 poser x 4 plader
5 poser x 8 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 10664473
Brand: Eppendorf™ 0030504100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse plader i proteomik eller andre områder af proteinforskning, hvor proteinkoncentrationen har tendens til at være meget lille, og prøvegenvinding er afgørende for analyseresultater. Eppendorf™ Deepwell Protein LoBind Plader genvinder betydeligt mere protein til downstream-analyser, og enzymer forbliver aktive.
  • LoBind materiale garanterer maksimal prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater
  • Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad: af humant DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og deepwell-pladeformater for nem skalering
  • Enestående OptiTrack™ matrix: 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl
  • RecoverMax™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimal resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber
  • Hævede brøndfælge og en glat overflade garanterer pålidelig tætning i plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 5 poser x 8 plader
Farve Hvid
Produkttype Protein LoBind Plade
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 500μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring og forberedelse, bakterie- og gærdyrkning, DNA- og RNA-isolering med høj gennemstrømning
Mængde 40 Pk.
Vel Farve Klar