Få mere at vide
Eppendorf™ 96-brønds protein LoBind Deep Well Plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10115602 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Volumen (metrisk) Nå:
500μ L
1000μ L
Emballage:
5 poser x 4 plader
5 poser x 8 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Volumen (metrisk) Nå Emballage Pakningsstørrelse
10115602 Gul 1000μ L 5 poser x 4 plader Pakke med 20
10664473 Hvid 500μ L 5 poser x 8 plader Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115602 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030504216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2905.00 DKK
    2700.00 DKK / Pakke med 20
    Spare 205.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Brug disse plader i proteomik eller andre områder af proteinforskning, hvor proteinkoncentrationen har tendens til at være meget lille, og prøvegenvinding er afgørende for analyseresultater. Eppendorf™ Deepwell Protein LoBind Plader genvinder betydeligt mere protein til downstream-analyser, og enzymer forbliver aktive.
  • LoBind materiale garanterer maksimal prøvegenvinding for forbedrede analyseresultater
  • Fri for overfladebelægning (f.eks. silikone) for at minimere risikoen for prøveinterferens
  • Lot-certificeret PCR renhedsgrad: af humant DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere
  • Tilgængelig i rør-, mikroplade- og deepwell-pladeformater for nem skalering
  • Enestående OptiTrack™ matrix: 30 % hurtigere prøveidentifikation og færre pipetteringsfejl
  • RecoverMax™ brønddesign: optimeret brøndgeometri for minimal resterende/dødvolumen og fremragende blandeegenskaber
  • Hævede brøndfælge og en glat overflade garanterer pålidelig tætning i plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret Ja
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kvantitativ proteinanalyse
Array 8 x 12
Emballage 5 poser x 4 plader
Farve Gul
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 1000μ L
Antal Wells 96
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Til PCR-teknikker
Maks. Varme stabilitet 121 °C
nr. pr. pakke 20 Pk.
Profil Dybe brønde plader, 96 brønde
Mængde 20 Pk.