Få mere at vide
Ratiolab™ 96-brønds polystyren mikroprøveplader
Beskrivelse
- Fremstillet af klar polystyren
- 96 brønd med volumen ca. 300μ L
- Med U- eller V-bund
- SBS standard mikrotestpladeformat
- 8 x 12 brønde alfanumerisk kodet
- Brønde med hævede fælge for reduceret krydskontaminering og effektiv tætning med Ratiolab coverfilm
- Optimal plads til præcis positionering
- Pladsbesparende og stabelbar
- Leveres i pakker af 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Automatiske systemer |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |